Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, mobil
Das Bewegen von Laborgeräten ist jetzt einfach. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch mit offenem Unterbau und integrierten Mobilitätsfunktionen wurde für Sauberkeit, Stabilität und Komfort in jeder Laborumgebung entwickelt.
Marke:  Metro™ MWT305FS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15947181
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 5 in. (12.7 cm), davon zwei mit Fußbremsen
  • Nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
  • Bequeme Höhe von 34 in. (86.4 cm)
  • Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Rollen separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
34 Zoll
Vier Lenkrollen mit 5 in. Durchm., zwei mit Fußbremsen
121,9 cm
47,6 kg
76,2 cm
121,9 x 76,2 x 86,4 cm (48 x 30 x 34 in.)
Mit Unterboden
86,4 cm
48 in.
105 lbs.
30 in.
Edelstahl
Name des Produkts
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, mobil > Edelstahlpfosten; untere Ablage aus Edelstahl; Länge 48 Zoll (121.9 cm)