Learn More
Hamilton™ Nadelreinigungsdrähte
Zum Entfernen von Nadelblockaden durch mechanische Reinigung.
25.70 CHF - 36.55 CHF
Spezifikation
Material | Tungsten |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
Länge (metrisch) | 17.78 cm |
Produkttyp | Reinigungsdraht |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10464302
|
Hamilton™
18306 |
23s Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit |
27.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11588853
|
Hamilton™
18303 |
24 bis 26 G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit |
36.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10612503
|
Hamilton™
18300 |
26s und 31 bis 33 G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit |
30.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10642003
|
Hamilton™
18301 |
22s, 25s und 28 bis 30 G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit |
27.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10345382
|
Hamilton™
18302 |
27G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit |
26.90 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10427171
|
Hamilton™
18304 |
22, 23 G und größere Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit |
25.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kann durch die Nadel eingeschraubt werden, um Blockaden zu beseitigen
- Für eine Vielzahl von Nadel-Gauges
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Bestellinformation
Zehn Drähte pro Packung.
Spezifikation
Tungsten | |
7 in. | |
17.78 cm | |
Reinigungsdraht |