Learn More
Hamilton™ Nadelreinigungsdrähte
Zum Entfernen von Nadelblockaden durch mechanische Reinigung.
Marke: Hamilton™ 18302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann durch die Nadel eingeschraubt werden, um Blockaden zu beseitigen
- Für eine Vielzahl von Nadel-Gauges
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Bestellinformation
Zehn Drähte pro Packung.
Spezifikation
Tungsten | |
17.78 cm | |
27G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit |
7 in. | |
Reinigungsdraht |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Nadelreinigungsdrähte > 0.00659 Zoll Außendurchm.; Zur Reinigung von Kanülen mit Gauge 27
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur