Learn More
Hamilton™ Nadelreinigungsdrähte
Zum Entfernen von Nadelblockaden durch mechanische Reinigung.
Marke:  Hamilton™ 18304
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10427171
  • 25.70 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann durch die Nadel eingeschraubt werden, um Blockaden zu beseitigen
  • Für eine Vielzahl von Nadel-Gauges
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Bestellinformation
Zehn Drähte pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
Tungsten
17.78 cm
22, 23 G und größere Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit
7 in.
Reinigungsdraht