Learn More
Hamilton™ Nadelreinigungsdrähte
Zum Entfernen von Nadelblockaden durch mechanische Reinigung.
Marke:  Hamilton™ 18306
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10464302
  • 27.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Kann durch die Nadel eingeschraubt werden, um Blockaden zu beseitigen
  • Für eine Vielzahl von Nadel-Gauges
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Bestellinformation
Zehn Drähte pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
Tungsten
17.78 cm
23s Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit
7 in.
Reinigungsdraht
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Nadelreinigungsdrähte > 0.00300 Zoll Außendurchm.; Zur Reinigung von Kanülen mit Gauge 23s, 26s, 31 bis 33