Learn More
Hamilton™ Nadelreinigungsdrähte
Zum Entfernen von Nadelblockaden durch mechanische Reinigung.
Marke:  Hamilton™ 18300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10612503
  • 30.35 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Kann durch die Nadel eingeschraubt werden, um Blockaden zu beseitigen
  • Für eine Vielzahl von Nadel-Gauges
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Bestellinformation
Zehn Drähte pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
Tungsten
7 in.
Reinigungsdraht
26s und 31 bis 33 G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit
0.089 mm
17.78 cm
10/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Nadelreinigungsdrähte > Für Gauge 26s und 31 bis 33