Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-Inhibitor-Einwegcocktail
Dieser Cocktail von Phosphatase-Inhibitoren stabilisiert die Serin-, Threonin- und Tyrosin-Phosphorylierung von Proteinen in Zellen und Geweben.
338.00 CHF - 1318.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Phosphatasehemmercocktail |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
Form | Flüssig |
Produktlinie | Halt™ |
Reagenztyp | Phosphatase-Inhibitor |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10668304
|
Thermo Scientific™
78420 |
1 ml |
338.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11833955
|
Thermo Scientific™
78428 |
24 x 100 μl |
508.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11814101
|
Thermo Scientific™
78426 |
5 x 1 ml |
978.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11824101
|
Thermo Scientific™
78427 |
10 ml |
1318.00 CHF
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Konservieren Sie die Phosphorylierung von Proteinen in Zellen und Geweben mit dem Thermo Scientific™ Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail.
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail schützt Phospho-Proteine während der Zelllyse vor Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen (PTPs)
- Das Produkt enthält eine Mischung von vier Inhibitoren mit breiter Spezifität, einschließlich Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumpyrophosphat und Beta-Glycerophosphat
- Der Inhibitor-Mix wird im praktischen 100x Format geliefert und ist bei 4 °C stabil und für alle Zell- und Gewebeextrakte geeignet.
- Der Inhibitor-Mix sorgt für den Schutz der Protein-Phosphorylation bei Immunpräzipitations- und Kinase-Assays.
- Phosphorylierung und Dephosphorylierung stellen einen molekularen Ein-/Aus-Schalter dar, der zahlreiche biologische Stoffwechselvorgänge in der Zelle regelt, einschließlich Signaltransduktion, Zellteilung und Apoptose.
- Um die Aktivierungszustände der Phosphorylierung effektiv zu untersuchen, müssen die Phosphatasen inaktiviert werden, um ihre unkontrollierte Aktivität bei der Zelllyse zu verhindern
Weitere Merkmale
- Frei von Protease-Hemmern – Verwenden Sie Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail, um sowohl gegen Proteasen als auch Phosphatasen zu schützen (78420)
- Dialysierbar – Sie können die Probe entweder dialysieren oder entsalzen, um Inhibitoren aus Zellextrakten effektiv zu entfernen, bevor Sie Verfahren durchführen, für die eine Unvereinbarkeit mit Cocktailkomponenten nachgewiesen wurde.
- Lieferung als 100x Konzentrat – Wirksam, wenn es mit einer Endkonzentration von 1X verwendet wird; allerdings erfordern Proben, die besonders hohe Konzentrationen an Phosphatase-Aktivität enthalten, möglicherweise eine Endkonzentration von 2x bis 3x.
- Kompatibilität – Kompatibel mit den meisten Detergenz-basierten Zelllyse-Reagenzien, einschließlich aller Thermo Scientific Pierce Zelllyse-Lösungen.
- All-in-one-Format – Hemmt sowohl Serin/Threonin- als auch Protein-Tyrosin-Phosphatasen
- Kompatibel mit gängigen Proteinassays – Geeignet für Standard-Proteinassays, einschließlich BCA- und Coomassie (Bradford)-Assays
- Praktische Lagerung – Lagerung im Kühlschrank (2 bis 8 °C) spart wertvollen Platz im Tiefkühlgerät und ermöglicht die sofortige Verwendung
Spezifikation
Phosphatasehemmercocktail | |
Flüssig | |
Phosphatase-Inhibitor |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
Halt™ | |
Phosphatase-Inhibitor |
Sicherheit und Handhabung
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate