Learn More
Thermo Scientific™ pCMV-Green Renilla Luc Vector for Luciferase Assays
Drive Green Renilla Luziferase-Expression als Reporter für Genregulationsstudien mit Vektoren mit einer multiplen Klonierungsstelle (MCS) oder einem Kontrollpromotor (CMV oder TK).
Marke: Thermo Scientific™ 16153
133.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
133.00 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ pMCS-Renilla Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das eine Promoter-Sequenz für die Untersuchung der Genregulation mit dem intrazellulären Renilla-Luziferase-Reporter akzeptiert.
Die grünen Renilla -Luc-Vektoren enthalten ein aus der Seefeder Renilla reniformis geklontes Gen. Das Gen kodiert eine biolumineszente Green Renilla-Luziferase (36 kDa). Der pMCS-Vektor enthält eine mehrfachen Klonierungsstelle zum Klonen eines Promoters, um dessen regulatorisches Potenzial zu untersuchen. Die pCMV- und pTK-Vektoren haben das Luziferase-Gen unter dem CMV- (Cytomegalievirus)-Promotor bzw. Herpes Simplex-Virus (HSV)-Thymidinkinase (TK)-Promotor. Diese konstitutiven Expressionsvektoren können als Normalisierungskontrollen verwendet werden, um experimentelle Variationen in Kombination mit anderen Reportern zu berücksichtigen.Leistungsmerkmale:
- Intrazelluläres Green Renilla-Luziferase-Gen, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
- Mehrere Klonierungsstellen (MCS) bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Plasmid auf ein anderes
- Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
- Sowohl Puromycin (Pur)- als auch Ampicillin (Amp)- Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
- Hochkopierte pUC-bakterielle DNA-Replikation
- Zwei Kontrollvektoren mit starken (CMV) oder schwachen (TK) konstitutiven Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung sind erhältlich
Spezifikation
pCMV-Green Renilla Luc-Vektor | |
Restriktionsenzym/MCS | |
10 μg | |
Green-Renilla-Luziferase | |
Pierce™ | |
CMV |
Luc-Vektor | |
Transfektion | |
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -70 bis -20 °C. | |
Puromycin | |
Reporter-Assays |