Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 warngelben Türen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  asecos™ 3053104030534
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15985046
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122
520 mm
493 x 751 x 990 mm
Festes Fenster
1105 mm
CS.110.081.WDFW
2
pulverbeschichtet struktur
810 mm
Anthrazitgrau, Warngelb
Chemikalienschrank
2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
493 mm
520 x 810 x 1105 mm
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
990 mm
2
Standard
71,00 kg
751 mm
Stahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 warngelben Türen > Höhe: 1.105,00 mm; Breite: 810,00 mm; 2 Wannenböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)