Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Ergibt ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit ca. 3 Stunden) in Anwesenheit von Renilla Luziferase-Reportern.
Marke:  Thermo Scientific™ 16166
148.20 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
183.66 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12172240
  • 197.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
100 Reaktionskit
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Coelenterazin
Luziferase, Green Renilla-Luziferase
Nach Erhalt das Kit bei -80 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern.
• Renilla-Glow-Assay-Puffer, 5 ml, Aufbewahrung bei 4 °C
• Coelenterazin (100X), 50 µl, Aufbewahrung bei -80 °C
• 2X Zelllysepuffer, 6 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
Pierce™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ399338A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number16166
ChargennummerZJ399338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number16166
ChargennummerZC390270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number16166
ChargennummerYH371127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number16166
ChargennummerYA356575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number16166
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit > 100 Reaktionen/Kit