Learn More
asecos™ Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3049304130498
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122 | |
520 mm | |
493 x 996 x 990 mm | |
Festes Fenster | |
1105 mm | |
Shelves - 100 kg | |
2 | |
Standard | |
82,50 kg | |
996 mm | |
Stahl |
2 Einlegeböden (100 kg Kapazität, verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | |
493 mm | |
520 x 1055 x 1105 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
990 mm | |
CS.110.105.WDFW | |
2 | |
pulverbeschichtet struktur | |
1055 mm | |
Anthrazitgrau, Hellgrau | |
Chemikalienschrank |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G > 2 Wannenböden (100 kg Kapazität, verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech), Höhe: 1105,00 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur