Learn More
Wheaton™ Injektionsstopfen aus Butylkautschuk, grau
Gewährleisten extrem hohe chemische Reinheit und geringe Gasdurchlässigkeit. Wheaton™ Ultrareine gerade Stopfen sind aus einem ultratreinen Bromobutyl gefertigt.
Marke: Wheaton™ 700014
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Geringer Spiegel extrahierbarer Substanzen
- Frei von Latex, Nitrosaminen und 2-MCBT (2-Mercaptobenzothiazol)
- Kompatibel mit Anwendungen wie Injektionswasser (WFI), bei denen extrahierbare Gummisubstanzen Probleme verursachen können
Spezifikation
Glatt | |
Passend für 13 mm-Hälse, für den pharmazeutischen Gebrauch | |
Grau | |
Stopfen |
13 mm | |
1000/Packung | |
Butylkautschuk |