Learn More
Wheaton™ Injektionsstopfen aus Butylkautschuk, grau
Gewährleisten extrem hohe chemische Reinheit und geringe Gasdurchlässigkeit. Wheaton™ Ultrareine gerade Stopfen sind aus einem ultratreinen Bromobutyl gefertigt.
74.90 CHF - 918.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Glatt
Farbe Grau
Material Butylkautschuk
Produkttyp Stopfen
Menge 1000/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11742068
Unterlagen ansehen
Wheaton™
700014
13 mm
74.90 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11732068
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wheaton™
700006G
20 mm
918.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Geringer Spiegel extrahierbarer Substanzen
  • Frei von Latex, Nitrosaminen und 2-MCBT (2-Mercaptobenzothiazol)
  • Kompatibel mit Anwendungen wie Injektionswasser (WFI), bei denen extrahierbare Gummisubstanzen Probleme verursachen können
Spezifikation
Spezifikation
Glatt
Butylkautschuk
1000/Packung
Grau
Stopfen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Injektionsstopfen aus Butylkautschuk, grau