Learn More
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel
Zum sicheren Autoklavieren kontaminierter Produkte
Marke: Corning™ SA14-01
149.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Beutel bestehen aus 40 μm dickem, transparentem Polypropylen
- Breites Volumensortiment von 3 l bis 33 l
Bestellinformation
Die unbedruckten Beutel sind in Kästen verpackt. Die bedruckten Beutel sind auf Rollen verpackt.
Spezifikation
14 l | |
Naturfarben | |
500/Packung | |
Autoklavierbar | |
15,74 in. | |
23,62 in. |
3.69 gal. | |
60 cm | |
40 cm | |
Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. | |
40 μm | |
Polypropylen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
22Stunden
7Minuten
53Sekunden
44