Learn More
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel
Zum sicheren Autoklavieren kontaminierter Produkte
Marke: Corning™ SA14-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stärke: 40μm
- Viele verschiedene Volumen
Bestellinformation
Die unbedruckten Beutel sind in Kästen verpackt. Die bedruckten Beutel sind auf Rollen verpackt.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Symbol für biologische Gefahrenstoffe | |
40 μm | |
40 cm | |
60 cm |
9 l | |
Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. | |
HDPE | |
15,74 in. | |
23,62 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel > HDPE; Printed w/biohazard symbol; Capacity: 9L; 400W x 600mm H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur