Learn More
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polystyrol oder Polypropylen. Gosselin™ 5 ml-Reagenzgläser mit Rundboden haben eine runde Form.
72.99 CHF - 393.93 CHF
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 5 ml
Zur Verwendung mit Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
Verpackung Gehäuse 500BG
Durchmesser (metrisch) 12,8 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Material Verschlusstyp Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Verschlusstyp Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
11779382
Unterlagen ansehen
Gosselin
TK75-044
Polypropylen Gerader Verschluss Non-sterile
393.93 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11759382
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gosselin
TK75-003
Polypropylen Nicht enthalten Non-sterile
275.00 CHF
2000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11729412
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gosselin
TK75-001
Polystyrol Nicht enthalten Unsteril
72.99 CHF
2500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12123841
Unterlagen ansehen
Gosselin
TK75-023
Polypropylen Flügelkappe Non-sterile
247.01 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11874021
Unterlagen ansehen
Gosselin
TK75-036
Polystyrol Nicht enthalten Non-sterile
106.16 CHF
4000 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11769382
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Gosselin
TK75-018
Polypropylen Ja Steril
201.32 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11759412
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Gosselin
TK75-022
Polystyrol Gerader Verschluss Steril
222.17 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11739412
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gosselin
TK75-006
Polystyrol Ja; Flügelkappe Steril
168.34 CHF
2000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reagenzgläser aus natürlichem Polystyrol oder Polypropylen
  • Nennvolumen 5 ml 
  • Montiert
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
12,8 mm
5 ml
Gehäuse 500BG
Rundboden-Röhrchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden