Learn More
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polystyrol oder Polypropylen. Gosselin™ 5 ml-Reagenzgläser mit Rundboden haben eine runde Form.
Marke: Gosselin TK75-036
88.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Reagenzgläser aus natürlichem Polystyrol oder Polypropylen
- Nennvolumen 5 ml
- Montiert
Spezifikation
EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
5 ml | |
Polystyrol | |
Gehäuse 500BG | |
Non-sterile | |
Nicht enthalten |
Naturfarben | |
74,5 mm | |
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
Karton mit 4000 | |
12,8 mm | |
Rundboden-Röhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden > Unsteril; Polystyrol; ohne Verschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur