Learn More
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polystyrol oder Polypropylen. Gosselin™ 5 ml-Reagenzgläser mit Rundboden haben eine runde Form.
Marke: Gosselin TK75-001
38.44 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Reagenzgläser aus natürlichem Polystyrol oder Polypropylen
- Nennvolumen 5 ml
- Montiert
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137 | |
5 ml | |
Polystyrol | |
500/Beutel | |
Nein | |
12,8 mm | |
Reagenzgläser |
Naturfarben | |
74,5 mm | |
Für Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
Karton mit 2500 | |
Unsteril | |
Nicht enthalten |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30