Learn More
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polystyrol oder Polypropylen. Gosselin™ 5 ml-Reagenzgläser mit Rundboden haben eine runde Form.
Marke:  Gosselin TK75-003
31.93 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11759382
  • 275.00 CHF / 2000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reagenzgläser aus natürlichem Polystyrol oder Polypropylen
  • Nennvolumen 5 ml 
  • Montiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EG N°1935/2004
5 mL
Polypropylen
500/Beutel
Nein
12,8 mm
Rundboden-Röhrchen
Naturfarben
74,5 mm
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
2000/Packung
Non-sterile
Nicht enthalten
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden > Unsteril; Polypropylen; ohne Verschluss