Learn More
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polystyrol oder Polypropylen. Gosselin™ 5 ml-Reagenzgläser mit Rundboden haben eine runde Form.
Marke: Gosselin TK75-023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reagenzgläser aus natürlichem Polystyrol oder Polypropylen
- Nennvolumen 5 ml
- Montiert
Spezifikation
EG N°1935/2004 | |
LDPE | |
5 ml | |
Polypropylen | |
Gehäuse 500BG | |
Nein | |
12,8 mm | |
Rundboden-Röhrchen |
Weiß | |
Naturfarben | |
74,5 mm | |
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
2000/Packung | |
Non-sterile | |
Flügelkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden > Unsteril; Polypropylen; mit Flügelkappe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur