Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-Säulen
Mit den DNAPac Umkehrphasensäulen erreichen Sie hochauflösende LC- und LC-MS-Trennungen von Oligonukleotiden, einschließlich doppelsträngiger DNA/RNA-Fragmente.
Marke:  Thermo Scientific™ 080922-1521232
7606.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18008211
  • 7645.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-HPLC-Säulen erreichen Sie überlegene Umkehrphasen-Oligonukleotid-Trennungen. Das einzigartige chemische Verfahren ist für die Analyse von Oligonukleotiden und doppelsträngigen (ds) DNA/RNA-Fragmenten mit LC-UV oder LC-MS konzipiert. Die Säulenchemie bietet eine hervorragende Leistung in einem breiten Spektrum von pH-Werten, Temperaturen und Zusammensetzungen der mobilen Phase. Zusätzlich sorgen die großen Poren des Harzes für die saubere Trennung großer doppelsträngiger Nukleinsäuren mit bis zu 10.000 Basenpaaren.
DNAPac RP reversed phase (RP) column is based on spherical wide-pore 4 μm polymer resin specifically designed for separation of oligonucleotides and DNA/RNA fragments. The stationary phase is highly stable to extreme pH (0-14), and temperature (5-110°C) and fully compatible with mass spectrometry friendly organic solvents and ion-pair reagents such as triethylamine (TEA) and hexylamine (HA). The wide pore size of polymer resin enables efficient separation of small to large nucleic acids with low carry-over. The column may be operated in both HPLC and UHPLC instruments, producing high resolution at high throughput for oligonucleotides and resolves both small and very large dsDNA segments:
  • Designed for ion-pair reversed-phase (IP-RP) LC and LC/MS separations of both oligonucleotides and double-stranded nucleic acids
  • High resolution and high throughput
  • Excellent MS compatibility
  • Wide operating pH range (0-14) and high temperature stability (up to 110°C)
  • Biocompatible hardware to eliminate analyte absorption
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, Standard
4 to 8 mL/min
200 bar (2900 psi)
0 bis 14
up to 110°C
DNAPac
Reversed Phase
DVB (Divinylbenzene) Polymer
Reversed Phase HPLC
21.2 mm
150 mm
4 μm
Jeweils
Geschützt
4 µm polymer Resin
Umkehrphase
Preparative Column
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-Säulen >