Learn More
Gosselin™ 100 x 15 mm-Petrischale mit drei Belüftungsnocken, optimiert für die Automatisierung
Optimiert für Automatisierung
Marke: Gosselin™ SB93-102
94.79 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gosselin 100 x 15 mm-Petrischalen wurden in Zusammenarbeit mit den Herstellern von Füllausrüstung für Petrischalen konzipiert. Diese Petrischalen sind ideal für die mikrobiologische Untersuchungen, entweder durch Oberflächenbeschichtungs- oder Plattenausgussmethoden.- Kristall-Polystyrol
- Drei Belüftungsöffnungen
- Optimale Planheit
- Hergestellt in der Klasse 100
- SAL 10-6
- Leicht zu öffnende Manschetten
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril | |
3 | |
90 mm |
Rund | |
Für Automatisierung optimiert | |
14,2 mm |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ 100 x 15 mm-Petrischale mit drei Belüftungsnocken, optimiert für die Automatisierung > Steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur