Learn More
Gosselin™ 100 x 15 mm-Petrischale mit drei Belüftungsnocken, optimiert für die Automatisierung
GREENER_CHOICE
Optimiert für Automatisierung
115.34 CHF
Spezifikation
Material Polystyrol
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Automatisierung optimiert
Lüftung 3
Höhe (metrisch) 14,2 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15468794
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gosselin™
SB93-102
Steril
115.34 CHF
825 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gosselin 100 x 15 mm-Petrischalen wurden in Zusammenarbeit mit den Herstellern von Füllausrüstung für Petrischalen konzipiert. Diese Petrischalen sind ideal für die mikrobiologische Untersuchungen, entweder durch Oberflächenbeschichtungs- oder Plattenausgussmethoden.
  • Kristall-Polystyrol
  • Drei Belüftungsöffnungen
  • Optimale Planheit
  • Hergestellt in der Klasse 100
  • SAL 10-6
  • Leicht zu öffnende Manschetten
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Für Automatisierung optimiert
14,2 mm
Rund
3
90 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ 100 x 15 mm-Petrischale mit drei Belüftungsnocken, optimiert für die Automatisierung