Learn More
Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol, steril
Durchsichtig. Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol eignen sich optimal für mikrobielle oder Zellkulturanwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ FB63185
38.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12604795
  • 216.00 CHF / 600 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Petrischalen, Polystyrol
• Aseptische und sterile Versionen erhältlich
• Die Schalen sind durch Bestrahlen sterilisiert Sterilisierte Petrischalen werden für mikrobiologische Tests empfohlen
• Ein rot verfärbtes Etikett kennzeichnet die Sterilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Rund
Flache Petrischale
600 Kartons
15 mm
Polystyrol
Steril
Erhöhte Kante
3
90 mm
Videos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Advantage aspiration system
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Tage
      19
      Stunden
      14
      Minuten
      13
      Sekunden
      10
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol, steril > 3 Belüftungsöffnungen; Höhe: 14,2mm