Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion Vakuumexsikkatoren in Schrankausführung, transparent
Der transparente Exsikkator ermöglicht eine Aufrechterhaltung des Vakuums in einem platzmaximierendem Würfel
Marke: Bel Art™ F42400-4011
Includes:
Trockenmitteltablett (Trockenmittel separat erhältlich)
Beschreibung
- Sie können bei Raumtemperatur über 72 Stunden lang einen Unterdruck von 29 Zoll Hg aufrechterhalten und bleiben gasdicht. So ermöglichen Sie eine zuverlässige Lagerung und Experimentierung über längere Zeiträume hinweg.
- Viton™ Dreiwegeventil bietet eine gleichmäßige Vakuumherstellung, Vakuumfreisetzung oder einen gleichmäßigen Gasaustausch.
- Die transparente Polycarbonatkonstruktion ist langlebig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkatorinhalts.
- Bernsteinfarben getönte Modelle mit UV-Schutz blockieren 100 % des UV-A-, -B- und -C-Lichts, um Schäden oder Verfärbungen lichtempfindlicher Proben zu minimieren
- Verwenden Sie das Gerät mit einem beliebigen Vakuum mit einer Saugleistung von mindestens 1.5 Kubikfuß/min (cfm)
- Die aus einem Teil hergestellte Konstruktion (außer der Tür) ermöglicht eine hervorragende Vakuumleistung bei praktisch keinem Auslaufen und außergewöhnliche Langlebigkeit
- Die Schrankausführung bietet ein Maximum an nutzbaren Platz
- Die Tür mit Scharnieren ist leicht zugänglich; die integrierten Verriegelungslaschen sichern die Tür, wenn sie nicht unter Vakuum steht
- Die analoge Vakuumanzeige in der Vordertür ermöglicht die Überprüfung des Vakuumniveaus auf einen Blick
- Perforierte Einlegeböden können neu positioniert werden, um verschiedenen Lagerungsanforderungen gerecht zu werden (zusätzliche Einlegeböden separat erhältlich)
- Integrierte Anschlüsse ermöglichen die Befestigung von bis zu 3 zusätzlichen Ventilen (separat erhältlich)
- Das stapelbare, platzsparende Design ermöglicht eine effiziente Nutzung des Arbeitsraums
- Acht Modelle zur Auswahl; Innenvolumen von 11, 23, 35 oder 45 Liter in transparent oder UV-blockierendem Bernstein
Spezifikation
Klar | |
Vakuum-Exsikkator | |
Trockenmittelbehälter, 3 perforierte Einlegeböden, integrierte Anschlüsse, an der Tür montiertes analoges Vakuummessgerät | |
3/5 | |
1.2 ft.³ | |
14,75 x 14 x 13,62 in. (37,46 x 35,56 x 34,59 cm) | |
11,6 in. | |
42 cm | |
35,56 cm | |
15 in. | |
13.62 Zoll | |
34,59 cm | |
14,75 in. | |
37,46 cm | |
35.6 cm | |
23,7 lb. |
Polycarbonate | |
Aufklappbar | |
5 kg | |
Schrank | |
35 l | |
16,5 in. | |
14 in. | |
29,5 cm | |
38,1 cm | |
13.6 Zoll | |
34,5 cm | |
15,62 in. | |
39,7 cm | |
15,62 in. | |
39,67 cm | |
10,8 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion Vakuumexsikkatoren in Schrankausführung, transparent > Durchsichtig; 1.2 Kubikfuß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur