Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L mechanische Pipetten
Vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN Classic™ einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus und gewährleistet dadurch außergewöhnlichen Komfort und Spitzengenauigkeit. Gilson™ PIPETMAN™ L Mechanische Pipetten sind in 8 einkanaligen Ausführungen erhältlich, die einen Volumenbereich von 0.2 μl bis 10 ml abdecken.
Marke: Gilson™ FA10005M
275.88 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die mechanische Pipette vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN™ Classic mit einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus für außergewöhnlichen Komfort und Genauigkeit. Erhältlich in 8 Einkanal-Modellen für den Volumenbereich von 0.2μ l bis 10 ml.
- Durch das neue Design des Handgriffs liegt die Pipette sehr natürlich in der Hand des Anwenders und ist für jede Handgröße perfekt geeignet
- Die patentierte Volumensperre verhindert ein Verstellen des Volumens während des Pipettierens
- Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
- Der einzigartige 2D-Identifizierungscode sorgt für einfache Rückverfolgbarkeit von Produktinformationen
- Die neue Kolbeneinheit trägt zu einem extrem verminderten Krafteinsatz des Daumens beim Pipettieren und Spülen der Pipette bei
- Der neu gestaltete Spitzenabwerfer und der neue interne Mechanismus reduzieren die Spitzenabwurfkräfte um 50 %
Bestellinformation
Trade-In-Programm lieferbar, weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific-Ansprechpartner.
Spezifikation
± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl | |
Nein | |
Gelb | |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch | |
P200L | |
Pipetman™ L | |
Unsteril | |
20 bis 200 μl | |
Transport einer abgemessenen Flüssigkeitsmenge | |
Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl | |
1 Jahr | |
32 cm | |
11 cm | |
4 cm | |
Zertifizierte Qualität |
D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST Spitze | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
D-200, D-300, DF100ST, DF200ST, DF300ST Spitze | |
Polypropylen | |
1 | |
Nein | |
Mechanische Pipette | |
Ergonomisch | |
D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST Spitze | |
1 | |
12,6 in. | |
4,33 in. | |
1,57 in. | |
Gelb |