Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG
Enthält polyklonale HRP-konjugierte Ziege-Anti- Kaninchen-IgG-Sekundärantikörper. Das Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost™ Kit kombiniert die Helligkeit der Alexa Fluor Farbstoffe mit hoher Signalverstärkung einer poly-HRP-vermittelten Tyramid-Markierungsreaktion und produziert damit s
Marke: Invitrogen™ B40922
446.16 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Zielen in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).Merkmale:
- Hohe Empfindlichkeit für den Nachweis von niedrig konzentrierten oder schwer nachweisbaren Zielen durch Fluoreszenz-Bildgebung
- Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
- Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder, Co-Markierung mit DAPI, Sekundärantikörpern und anderen SuperBoost Kits
- Erfordert 10 bis 100 Mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
Vorteile:
- Verbessertes Signal mit Alexa Fluor Tyramiden: Verwenden Sie Alexa Fluor Tyramide, die mit HRP reagieren und hellen und lichtstabilen Alexa Fluor Farbstoff auf umgebenden Proteinen und anderen ähnlichen Molekülen ablagern
- Poly-HRP-Verstärkung: Mehrere HRP-Enzyme werden mit kurzen Polymeren konjugiert, wodurch das Signal mehrfach höher als bei regulären HRP-Systemen verstärkt wird
- Reaktions-Stopplösung: Geben Sie eine HRP-Stopplösung hinzu, um die HRP-Reaktion anzuhalten
- Reduktion von Hintergrund: Beziehen Sie zur Eliminierung oder Reduktion von endogener Peroxidase und fluoreszierenden Hintergrundsignalen Blocker ein
Haltbarkeit:
- Nach Erhalt noch 6 Monate stabil
Spezifikation
1 Kit ausreichend für 150 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm), mit: Blockierpuffer (1x), 22,5 ml |
|
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis | |
SuperBoost™ |
Ausreichend für 150 Objektträger | |
Alexa Fluor 488 | |
Tyramid SuperBoost-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.