Learn More
Thermo Scientific™ GC-Liner-Dichtungsringe für Thermo Scientific™ und Agilent-Geräte
Passen Sie den besten Dichtungsring mit der Injektionsanschlusseinlage an, die Sie in Ihrem Thermo Scientific™ oder Agilent GC-System verwenden.
Marke: Thermo Scientific™ 290GA243
70.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Passen Sie den besten Dichtungsring mit der Injektionsanschlusseinlage an, die Sie in Ihrem Thermo Scientific™ oder Agilent GC-System verwenden.
Specifications
Graphiteinlagen-Dichtungsring | |
10 Packung | |
Graphiteinlagen-Dichtungsring | |
Agilent SSL-Einlagen |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.