Learn More
Gibco™ Schneider's Drosophila-Medium
Modifiziert mit L-Glutamin und Natriumbikarbonat
Marke: Gibco™ 21720001
1261.40 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schneider's Drosophila Medium wurde ursprünglich für das Wachstum von S2-Zellen der Taufliege Drosophila melanogaser entwickelt. Schneider's Drosophila Medium kann zudem für Kulturen mit anderen Dipteran-Zelllinien verwendet werden. Dieses Medium eignet sich für transiente oder stabile Transfektionen sowie eine Massenherstellung von Proteinen in S2-Zellen.
Zusammensetzung
- Enthält einzigartige Komponenten, die für S2-Zellkulturen erforderlich sind, einschließlich Apfelsäure, Fumarsäure, α-Ketoglutarsäure, Bernsteinsäure und Trehalosezucker.
- Wird vor der Verwendung häufig mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS) ergänzt
- Erfordert Umgebungs-CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Zellkultur, Drosophila S2-Zellkultur, Insektenzellkultur
Compliance
Gibco Schneider's Drosophila Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Insektenzelle | |
Schneider's Drosophila-Medium | |
Glutamin | |
10 x 500 mL |
D.Mel-2 | |
Flüssig | |
Steril | |
Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28