Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ Installation Standard DS-33 , [6FAM™, VIC™, NED™, PET™ dyes]
FAM™, VIC™, NED™ und PET™ Farbstoffe enthalten gepoolte PCR-Produkte, die aus in CEPH-Individuum 1347 vorhandenen Mikrosatelliten-Loci verstärkt wurden.
Marke: Applied Biosystems™ 4330397
Includes:
4 Röhrchen mit Fluoreszenzfarbstoff-markierten gepoolten PCR-Produkten, 1 Röhrchen mit GeneScan – 500 LIZ Größenstandard und 1 Röhrchen mit Ladepuffer
Beschreibung
Die DS-33 GeneScan™ Installationsstandards mit 6FAM™, VIC™, NED™ und PET™ Farbstoffen enthalten gepoolte PCR-Produkte, die aus in CEPH-Individuum 1347 vorhandenen Mikrosatelliten-Loci verstärkt wurden. Das Kit enthält zudem ein Röhrchen des GeneScan™ 500 LIZ™ Größenstandards.Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
Dieses Kit enthält 4 Röhrchen mit Fluoreszenzfarbstoff-markierten gepoolten PCR-Produkten und 1 Röhrchen des GeneScan 500 LIZ Größenstandards. Kit bis zum Gebrauch bei -15 bis -25 °C lagern. Nach dem Auftauen das Röhrchen mit GeneScan 500 LIZ Größenstandard bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
FAM™, NED™ PET™, VIC™ | |
FAM, NED, PET, VIC | |
Trockeneis |
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, SeqStudio Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
Installationsstandard | |
1 kit |