Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Genanalysationssystem mit SmartStart
Der Applied Biosystems SeqStudio Genanalysator ist ein fluoreszenzbasiertes 4-Kapillar-Kapillarelektrophoresesystem, das Anwendern eine integrierte, einfache, effiziente und vielseitige Anwendererfahrung für genetische Analysen bietet.
Marke:  Applied Biosystems™ A35645
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15925322
  • 117025.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Applied Biosystems SeqStudio Genanalysator ist ein fluoreszenzbasiertes 4-Kapillar-Kapillarelektrophoresesystem, das Anwendern eine integrierte, einfache, effiziente und vielseitige Anwendererfahrung für genetische Analysen bietet
  • Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und wählen Sie eine erweiterte Garantie beim Kauf Ihres Systems. Diese Pakete umfassen das System, SmartStart und eine erweiterte Garantie.
  • Vereinfachte Gerätesoftware mit interaktivem Touchscreen für höhere Anwenderfreundlichkeit
  • Minimierter Zeitaufwand für die Einrichtung mit integrierter Reagenzienkassette (SeqStudio-Kartusche)
  • Flexible Anwendung für die Ausführung von Sanger-Sequenzierung sowie Fragmentanalyse in demselben Durchlauf
  • Konnektivität: WLAN- oder kabelgebundene Ethernet-Verbindung
  • Web-fähige Fernüberwachungsfunktion
  • Nachverfolgung der Verbrauchsmaterialiennutzung mit RFID (Radio Frequency Identification)
  • SmartStart wird von einem Field Application Scientist (FAS) in Ihrem Labor durchgeführt. SmartStart unterstützt Sie bei Folgendem:
  • Schnellere Einsatzbereitschaft
  • Herstellung einer Verbindung zu Ihrem lokalen Netzwerk und Ihrer Cloud
  • Wahl geeigneter Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, um Ihre Erwartungen zu erfüllen
  • Der Inhalt variiert je nach Ihrem Kenntnisstand und Ihrer Erfahrung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SeqStudio System + SmartStart + 1 Jahr erweiterte Garantie
1 Jahr erweiterte Garantie
Raumtemperatur
SeqStudio™
System + SmartStart + 1 Jahre erweiterte Garantie
Videos
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:45
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:45
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Fast results, more answers, one run with the easy to use Applied Biosystems SeqStudio Genetic Analyzer
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:00
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Applied BioSystems SeqStudio Genetic Analyzer product demonstration
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Genanalysationssystem mit SmartStart > System + SmartStart + 1 Jahr erweiterte Garantie