Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Acetylcholine (Muscarinic) Receptor 3 (M3) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1716
Artikelnummer. 10773734
  • 22340.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Acetylcholine (Muscarinic) Receptor 3 (M3) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1534) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element.
The GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Carbachol. In addition, GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The M3 receptor is localized in smooth muscle, exocrine glands, and the central nervous system. M3 has been implicated in autoimmune and neurological disorders.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer893286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2017 Catalog NumberK1716
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 Cells > 2 x 106 Cells