Learn More
Mettler Toledo™ Erweiterungsmodule für SevenExcellence™ Messgeräte
Die modulare Systembauweise des SevenExcellence ermöglicht jederzeit die Erweiterung mit zusätzlichen Messparametern für den zukünftigen Bedarf.
Marke:  Mettler Toledo™ 30034471
1575.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13440689
  • 1615.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Einfach die neue Erweiterungseinheit einsetzen und das Gerät anschalten. Die neue Erweiterungseinheit wird automatisch erkannt und ist sofort einsatzbereit! SevenExcellence bietet Platz für insgesamt drei frei wählbare Erweiterungseinheiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,002
±0,1 °C
-2 bis 20
0.1/1 mV
0,1 °C
±0.1 mV
pH/Ionen-Modul
- 2000 bis 2000 mV
0.001/0.01/0.1
-30 °C bis 130 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Erweiterungsmodule für SevenExcellence™ Messgeräte > pH/Ionen-Modul