Learn More
Trajan™ Zubehör für GC-Einlass-Liner
Verwendung als Dichtungsringe für Agilent GC.
Marke:  Trajan™ 0726532
Artikelnummer. 11942637
  • 54.65 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Geeignet für Agilent GC
  • Temperaturbeständig bis 300 °C
Spezifikation
Spezifikation
Viton O-Ring
Viton
Viton O-Ring für Agilent GCs
Agilent, Thermo trace 1300 Bruker (Varian) außer SG092235
10/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Zubehör für GC-Einlass-Liner > O-Ring, Viton; für alle Liner außer SG092235