Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Safety Trainers S2 ESD
Anthracite trainers made of black water repellent and breathable knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap
Marke: ABEBA™ 31775/47
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt für Komfort und Sicherheit
- Entspricht EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340
- Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
- Atmungsaktives und Wasser abweisendes Strickmaterial
- Zehenkappe aus Stahl (200 J)
- Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
- Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Anthrazit | |
47 | |
ESD gemäß 61340 Klimaklasse 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC | |
Trainer | |
S2 SRC ESD |
Strickmaterial | |
Stahl | |
Unisex | |
Wasserabweisend |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Anthracite Safety Trainers S2 ESD > Größe: 47
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur