Learn More
Gallussäure Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10677362
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallussäure Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677362
500g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10677362
Marke: Thermo Scientific Acros 220765000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5995-86-8
Summenformel C7H5O5
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD00149098
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24721416
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure;Hydrat
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic acid monohydrate
Namenshinweis c.p.
Schmelzpunkt 251,0 °C
Farbe Weiß bis Beige
Strukturformel (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Merck Index 15, 4375
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:15 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Glycerin und Aceton, praktisch unlöslich in Benzol, Chloroform und Petrolether
Formelmasse 188.12
Reinheit (%) ≥99% (on dry substance)
Menge 500g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 10% (120 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog Number220761000,220765000,220760025
ChargennummerA0460310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/02/2024 Catalog Number220761000,220765000,220760025
ChargennummerA0451401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number220761000,220765000,220760025
ChargennummerA0395487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number220761000,220765000,220760025
ChargennummerA0400526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number220761000,220765000,220760025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallic acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gallic acid monohydrate
Name des Produkts
Gallussäure Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals >