Learn More
Gallussäure Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10286270
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallussäure Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286270 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10286270
Marke: Thermo Scientific Acros 220761000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5995-86-8
Summenformel C7H5O5
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD00149098
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure;Hydrat
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic acid monohydrate
Namenshinweis c.p.
Schmelzpunkt 251,0 °C
Farbe Weiß bis Beige
Strukturformel (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Merck Index 15, 4375
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:15 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Glycerin und Aceton, praktisch unlöslich in Benzol, Chloroform und Petrolether
Formelmasse 188.12
Reinheit (%) ≥99% (on dry substance)
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 10% (120 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0463570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Artikelnummer220761000,220765000,220760025
ChargennummerA0460310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/02/2024 Artikelnummer220761000,220765000,220760025
ChargennummerA0451401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer220761000,220765000,220760025
ChargennummerA0395487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer220761000,220765000,220760025
ChargennummerA0400526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer220761000,220765000,220760025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallic acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gallic acid monohydrate
Name des Produkts
Gallussäure Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals >