Learn More
Gallussäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10269500
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallussäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5g
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10269500
Marke: Thermo Scientific Acros 410860050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-91-7
Summenformel C7H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD00002510
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 253,0 °C
Farbe Gelb bis Beige
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:12 g/l Kaltwasser.Andere Löslichkeiten: Leicht löslich in erwärmtem Wasser, sehr löslich in Ethanol:160 g/l, Aceton:200 g/l, löslich in Glycerin:100 g/l, leicht löslich in Äther:10 g/l, unlöslich in Benzol, Chloroform, Benzinether
Formelmasse 170.12
Reinheit (%) 98%
Dichte 1,6940g/mL
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver
Relative Dichte 1,694
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0446489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer410860050,410860051,410860010,410862500
ChargennummerA0462829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Artikelnummer410860050,410860051,410860010,410862500
ChargennummerA0452060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer410860050,410860051,410860010,410862500
ChargennummerA0399980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer410860050,410860051,410860010,410862500
ChargennummerA0397604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer410860050,410860051,410860010,410862500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Gallussäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals >