Learn More
Fluorescamin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11370368
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorescamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370368
25 mg
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 11370368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043749.MB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Fluoreszenzdetektion von Aminosäuren, Peptiden und Proteinen
For fluorescent detection of amino acids, peptides and proteins.Fluorescamine plays an important role as a reagent for the detection of amines, peptides and proteins. It is also used as a substrate for measuring protease activity. It is utilized in the detection and quantitation of residual aminopenicillins and sulfonamides in honey by HPLC. It finds application in the determination of lisinopril in human plasma and urine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38183-12-9
Summenformel C17H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 278.26
MDL-Nummer MFCD00005928
InChI-Schlüssel ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym fluorescamine, fluram, spiro furan-2 3h ,1' 3'h-isobenzofuran-3,3'-dione, 4-phenyl, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h ,1'-phthalan-3,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h-1'-3'-h-isobenzofuran-3,3'-dione, zfkjvjidpqddfy-uhfffaoysa, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 37927
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescamine
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Menge 25 mg
Merck Index 14,4158
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 4'-phenylspiro[2-benzofuran-3,2'-furan]-1,3'-dion
Formelmasse 278.27
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP05L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog Number043749.MC,043749.MB,043749.ME
Chargennummer10252731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog Number043749.MC,043749.MB,043749.ME
ChargennummerU09K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number043749.MC,043749.MB,043749.ME
ChargennummerP20K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog Number043749.MC,043749.MB,043749.ME
Chargennummer10249972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number043749.MC,043749.MB,043749.ME
Name des Produkts
Fluorescamin, Thermo Scientific Chemicals >