Learn More
Molecular Probes™ Flow Cytometry Size Calibration Kit (nonfluorescent microspheres)
Flow Cytometry Size Calibration Kit (nicht fluoreszierende Mikrokugeln)
Marke: Molecular Probes™ F13838
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Unser Flow Cytometry Size Calibration Kit hat nicht fluoreszierende Kalibrierungsstandards für Partikelgrößen, die eine einfache und genaue Methode zur Bestimmung der Zellgrößen durch Durchflusszytometrie bieten. Das Kit enthält sechs Suspensionen aus sehr einheitlichen Polystyrol-Mikrokugeln mit folgenden Durchmessern: 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 6,0 μm, 10,0 μm und 15,0 μm. Alle Mikrokugelsuspensionen werden in praktischen Tropffläschchen geliefert.Zusätzliche Informationen zur Durchflusszytometrie-Kalibrierung und zur Größenbestimmung von Beads anzeigen.
Spezifikation
Enthält sechs Fläschchen mit sehr einheitlichen Polystyrol-Mikrokugeln: 1,0 µm, 2,0 µm, 4,0 µm, 6,0 µm, 10 µm, 15 µm – Durchmesser der Mikrokugeln. Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
|
1, 2, 4, 6, 10, 15 | |
Durchflusszytometer | |
1 Kit | |
Durchflusszytometrie |
Streuung | |
Nicht fluoreszierend | |
Röhrchen | |
Raumtemperatur | |
Durchflusszytometrie-Größenkalibrier-Kit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Flow Cytometry Size Calibration Kit (nonfluorescent microspheres) > 1 Kit