Learn More
FLASH Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB500-218MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FLASH Polyclonal antibody specifically detects FLASH in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
FLASH | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
CASP8 associated protein 2, caspase 8 associated protein 2, CED-4, FLASHKIAA1315CASP8-associated protein 2, FLICE associated huge, FLICE-associated huge protein, FLJ11208, human FLASH, RIP25FLASH homolog RIP25 | |
N-terminus of the FLASH protein. | |
0.1 mL | |
Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors | |
9994 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Western Blot | |
mFluor Violet 610 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FLASH Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 610 SE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur