Learn More
Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte
Erhalten Sie präzise, reproduzierbare Ergebnisse mit diesen Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler.
auf Anfrage - 291.84 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Nein
Art der Kanülenspitze Konus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10512265
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
36500505
5 μl 26 G AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 Autosampler
89.04 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10374653
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
36500525
10 μl 25 G Triplus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
68.50 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10197854
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36500580
10 μl 23 bis 26 G Triplus, AS2000, AI/AS 1610 Autosampler
86.82 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10384653
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36502019
10 μl 26 G TriPlus, AS2000 Autosampler
77.68 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10527694
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36504047
5 μl 26 G TriPlus Autosampler
84.82 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10746173
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36520060
10 μl 23 G AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10721724
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36520061
10 μl 23 G TriPlus, AS2000 Autosampler
111.76 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10364083
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
365C3701
5 μl 23 G CTC GC-Geräte, AI/AS 1610 Autosampler
85.44 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10029192
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
365D1856
10 μl 26 G CTC GC-Geräte, AI/AS 1610 Autosampler
262.99 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10206824
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
365D3711
10 μl 26 G CTC GC-Geräte, AI/AS 1610 Autosampler
51.04 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10361505
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
36504045
0,5 μl 23 G AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 Autosampler
138.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10025744
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
365D2971
10 μl 23 G CTC GC-Geräte, AI/AS 1610 Autosampler
291.84 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13456806
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
365C0241
5 μl 26s G TriPlus RSH Autosampler
140.90 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Arbeiten Sie mit präzisen, reproduzierbaren Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilitäten von Autosamplersystemen. Erhältlich in Standardgröße mit weißem Skalenhintergrund für einfaches Ablesen und lösungsmittelbeständige Markierungen.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
  • Konische Spitze
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Konus
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte