Learn More
Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte
Erhalten Sie präzise, reproduzierbare Ergebnisse mit diesen Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler.
Marke:  Thermo Scientific™ 36520060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10746173
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Arbeiten Sie mit präzisen, reproduzierbaren Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilitäten von Autosamplersystemen. Erhältlich in Standardgröße mit weißem Skalenhintergrund für einfaches Ablesen und lösungsmittelbeständige Markierungen.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
  • Konische Spitze
Spezifikation
Spezifikation
10 µl; 23 Gauge; Länge 50 mm
50 mm
Nein
10 μl
Konus
23 G
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
Each
50 mm
AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte > Volumen: 10 μl; 23 Gauge; 50 mm Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.