Learn More
Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte
Erhalten Sie präzise, reproduzierbare Ergebnisse mit diesen Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler.
Marke: Thermo Scientific™ 36504045
131.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Arbeiten Sie mit präzisen, reproduzierbaren Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilitäten von Autosamplersystemen. Erhältlich in Standardgröße mit weißem Skalenhintergrund für einfaches Ablesen und lösungsmittelbeständige Markierungen.
- Borosilikatglas mit Metallflanschen
- Kanülen und Kolben aus Edelstahl
- Praxisbewährtes Spritzendesign
- Konische Spitze
Spezifikation
Volumen 0,5 ul; 23 Gauge; Länge 50 mm | |
GC-Autosamplerspritze, Kolben-in-Nadel | |
Each 1 | |
50 mm | |
AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 Autosampler |
23 G | |
Nein | |
0,5 μl | |
Konus |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.