Learn More
Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte
Erhalten Sie präzise, reproduzierbare Ergebnisse mit diesen Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler.
Marke:  Thermo Scientific™ 36504047
84.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10527694
  • 84.82 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Arbeiten Sie mit präzisen, reproduzierbaren Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilitäten von Autosamplersystemen. Erhältlich in Standardgröße mit weißem Skalenhintergrund für einfaches Ablesen und lösungsmittelbeständige Markierungen.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
  • Konische Spitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 µl; 26 Gauge; Länge 50 mm; für TriPlus
50 mm
Nein
50 mm
TriPlus Autosampler
26 G
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
5 μl
Konus
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte > Volumen: 5 μl; 26 Gauge; 50 mm Länge; für TriPlus
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.