Learn More
Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte
Erhalten Sie präzise, reproduzierbare Ergebnisse mit diesen Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler.
Marke:  Thermo Scientific™ 36500580
86.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10197854
  • 86.82 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Arbeiten Sie mit präzisen, reproduzierbaren Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilitäten von Autosamplersystemen. Erhältlich in Standardgröße mit weißem Skalenhintergrund für einfaches Ablesen und lösungsmittelbeständige Markierungen.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
  • Konische Spitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 µl; 23 bis 26 Gauge; Länge 50 mm
50 mm
Nein
50 mm
Triplus, AS2000, AI/AS 1610 Autosampler
23 bis 26 G
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
10 μl
Konus
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte > Volumen: 10 μl; 23 bis 26 Gauge; 50 mm Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.