Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ DIGITAL STOPWATCH
Für allgemeine Anwendungen
Marke:  Fisherbrand™ 90024-02
61.04 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11749825
  • 73.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Fisherbrand™ Traceable™ 10-Stunden-Stoppuhren bieten folgende Funktionen: einmalige Zeitmessung, Time-In/Time-Out, kontinuierliche Zeitmessung und kumulative Zwischenzeiten. Für allgemeine Anwendungen.
  • Auflösung: 0,01 Sekunden
  • Handgerät mit robustem Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Nettogewicht: 2,5 oz. (71 g)
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Digitale Stoppuhr
Audible
0,01 Sekunden
ABS-Kunststoff
2,5 in.
3 in.
0,75 in.
1,9 cm
2,5 oz.
4 Jahre wasserfestes Silberoxid , ABS-Kunststoffgehäuse mit O-Ring-Dichtung und Schlüsselband
ISO 17025, A2LA, NIST
10 Stunden
5e-06
LCD
6.35 x 7.62 x 1.9 cm (2.5 x 3 x 0.75 in.)
6,35 cm
7,62 cm
0,375 in.
0,95 cm
0,07 kg
Enzymtests, Viskositätsmessungen, Tierstudien und weitere Labortests mit Zeitmessung
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    23
    Stunden
    2
    Minuten
    30
    Sekunden
    35
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ DIGITAL STOPWATCH > Abmessungen:2,5 x 3 x 0,75 in. (L x B x H); Genauigkeit:0,0005%