Learn More
Cytiva Immobiline™ DryStrip Gele
Stellen eine umfassende Auswahl an IPG-Streifen mit schmalem, mittlerem und breitem Bereich dar. Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip-Gele (IPG-Streifen) werden für die isoelektrische Fokussierung (IEF) verwendet, die als First Dimension der 2-D-Elektrophorese oder als separate Anwendung ausgeführt werden.
Marke:  Cytiva 17-6001-96
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11763239
  • 630.00 CHF / 12 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie aus einem umfassenden Sortiment an überlappenden Immobiline DryStrip Gelen, die schmale pH-Bereiche (1 pH-Einheit), mittlere pH-Bereiche (3 bis 5 pH-Einheiten) und breite pH-Bereiche (8 pH-Einheiten ) abdecken. Die pH-Gradienten an den extremen Enden der pH-Skala sind nicht linear, um die Proteine gleichmäßig über die Gellänge zu verteilen, damit eine maximale Auflösung erzielt wird.
Fünf schmale pH-Bereiche (1 pH-Einheit),24 cm lange IPG-Streifen bieten eine hohe Auflösung und eine hohe Protein-Beladungskapazität, was nach der Second Dimension-Trennung zu gut getrennten Spots mit hohem Proteingehalt führt
  • Entscheiden Sie sich für Immobiline DryStrip Gel mit nicht-linearen (NL) Gradienten und breitem pH-Wert-Bereich 3 bis 11 für schnelles und effizientes Screening, um einen umfassenden Überblick über die Gesamtproteinverteilung zu erhalten
  • Für detailliertere Studien oder bei Verwendung größerer Proteinmengen stehen vier neue überlappende Streifen zur Auswahl, die den pH-Bereich von 3 bis 11 abdecken
  • Eine höhere Auflösung kann mit Immobiline DryStrip-Gelen mit engem Bereich (pH-Einheit 1) erzielt werden
  • Verwenden passender IPG-Puffer für optimierte Laufbedingungen
  • Verwenden von IPG-Streifen direkt nach dem Wiederaufquellen ohne weitere Bearbeitung
  • Barcode-Streifen für eine bequeme Proben- und Chargenverfolgung
  • Immobiline DryStrip Gele werden vor Gebrauch mit einem passenden IPG-Puffer rehydriert
  • Proben können direkt in die Rehydrierungslösung aufgenommen werden, um verdünnte Proben effizient zu laden oder größere Mengen an Proteinen zu laden
  • Proben können auch nach der Rehydrierung geladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immobiline DryStrip-Gele (IPG-Streifen) werden für die isoelektrische Fokussierung (IEF) verwendet, die als erste Dimension der 2-D-Elektrophorese oder als separate Anwendung ausgeführt werden.
6 bis 11
Isoelektrische Fokussierung
Für Anwendungen in der Industrie wie analytische Chemie und Forschung
-20 °C
0.05 cm
0.118 Zoll
Farblos
Vorgegossenes Gel
Getrocknet
Linear
0,19 in.
13 cm
0.3 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-95 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 95% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Name des Produkts
Cytiva Immobiline™ DryStrip Gele > 13 cm; pH-Wert 6-11