Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Glasröhrchen mit Phenol-Schraubverschlüssen
Phenol-Schraubverschluss mit weißer Gummiauskleidung
Marke:  Fisherbrand™ 73750M-97
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16258831
  • 745.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Phenol-Schraubverschluss mit weißer Gummiauskleidung
  • Aus hochwertigem Borosilikatglas
  • Beschriftungsbereich
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
In Schrumpffolie auf fusselfreien Tabletts verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Phenolharz
150 mm
Geeignet für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Gummi
Unsteril
20 mm
Wiederverwendbares Glasröhrchen
30 ml
Borosilikatglas
Beschriftungsfläche
18-415
Autoklavierbar
Schraubverschluss
Round
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Glasröhrchen mit Phenol-Schraubverschlüssen > Außendurchmesser x Länge: 20 x 150mm