Learn More
Includes: PTFE-Stopfen
Beschreibung
- Bietet Semi-Mikro-Absorption
- Wellenlängenbereich beträgt 200 bis 2500 nm
- Mit PTFE-Stopfen
Spezifikation
Küvette | |
1000 μl | |
PTFE | |
2/Pckg. | |
200 bis 2.500 nm | |
Standard-Spektralphotometer | |
Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot |
Bodendicke: 3 mm | |
Quarz | |
4 mm | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5mm | |
Rechteck |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ X2 CELL SPEC UV RECTANGULAR 10MM > Mit PTFE- Stopfen; Semi-Mikro; Quarz; 200 bis 2500 nm; 1000 μl; 2/Pckg.;8 Pckg./Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur